Tisk…
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H63806.03EA 1240 CZK
H63806.03 H63806.06
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂NO
MW: 208,09 g/mol
Bod tání: 250…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01211460
CAS číslo: 41965-95-1
ADR: 6.1,III