Tisk…
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H63906.MDEA 1840 CZK
H63906.MD H63906.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 97%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11
Bod tání: 184…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774128
CAS číslo: 131747-40-5
ADR: 6.1,III