Tisk…
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H63976.06EA 7010 CZK
H63976.06 H63976.MD H63976.03
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,99 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09909611
CAS číslo: 87600-98-4