Tisk…
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64006.14EA 8620 CZK
H64006.14 H64006.06
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 98%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,13
Bod tání: 107…111 °C
MDL Number: MFCD00964673
CAS číslo: 17334-08-6