1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64012.03EA
21140
CZK
H64012.03
H64012.MD
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-boronic acid
Vzorec:
C₉H₁₂BF₃N₂O₃ MW: 264,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD17214248 CAS číslo: 1141878-45-6 |