Tisk…
4-Chloro-2-picoline 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64093.14EA 27520 CZK
H64093.14 H64093.03 H64093.06
4-Chloro-2-picoline 95%
4-Chloro-2-picoline
Vzorec: C₆H₆ClN
MW: 127,57
Bod varu: 54…56 °C (15 mmHg) (lit.)
Hustota: 1,15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038833
CAS číslo: 3678-63-5