Tisk…
1-(Bromomethyl)naphthalene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H64116.14EA 3750 CZK
H64116.14
1-(Bromomethyl)naphthalene 98%
1-(Bromomethyl)naphthalene
Vzorec: C₁₁H₉Br
MW: 221,10 g/mol
Bod varu: 213 °C (100 mmHg)
Hustota: 1,44
MDL Number: MFCD00010804
CAS číslo: 3163-27-7
ADR: 8,II