Methyl-4-bromopicolinate 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64327.06EA
5910
CZK
H64327.06
H64327.03
H64327.14
Methyl-4-bromopicolinate 97+%
Methyl-4-bromopicolinate
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Bod tání: 54…56 °C |
MDL Number:
MFCD07374897 CAS číslo: 29681-42-3 |