Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64340.14EA
7380
CZK
H64340.14
H64340.06
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ MW: 130,14 g/mol Bod tání: 87…89 °C |
MDL Number:
MFCD00031016 CAS číslo: 5337-03-1 |