2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64400.22EA
29580
CZK
H64400.22
H64400.14
H64400.06
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrFO |
MDL Number:
MFCD07782044 CAS číslo: 891180-59-9 |