Nortropinone hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64485.06EA
1220
CZK
H64485.06
H64485.14
H64485.22
Nortropinone hydrochloride ≥98%
Nortropinone hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₂ClNO MW: 161,63 g/mol Bod tání: 194…196 °C |
MDL Number:
MFCD03613582 CAS číslo: 25602-68-0 |