1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64522.MDEA
4000
CZK
H64522.MD
H64522.03
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone ≥97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Bod varu: 90…94 °C (15 mmHg) Hustota: 1,024 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08704647 CAS číslo: 137052-08-5 |