Tisk…
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64546.03EA 3090 CZK
H64546.03
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Bod tání: 242…244 °C
MDL Number: MFCD03791117
CAS číslo: 876-03-9