Tisk…
4-Hexylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64555.03EA 6040 CZK
H64555.03
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039029
CAS číslo: 105365-50-2