5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64566.06EA
5080
CZK
H64566.06
H64566.03
H64566.14
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 97%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Vzorec:
C₅H₂BrF₂N MW: 193,98 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659525 CAS číslo: 89402-44-8 |