Tisk…
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 98%
Varování
H64691.06EA 4670 CZK
H64691.06
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine 98%
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09837293
CAS číslo: 310400-38-5