2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H64704.06EA
3880
CZK
H64704.06
H64704.03
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₄F₄O MW: 192,11 g/mol Bod varu: 79 °C (50 mmHg) Hustota: 1,372 Bod vzplanutí: 17 °C (63 °F) |
MDL Number:
MFCD00039236 CAS číslo: 708-64-5 EINECS: 211-903-6 ADR: 3,II |