Tisk…
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H64722.MDEA 1260 CZK
H64722.MD H64722.03 H64722.06
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C10H9NO3
MW: 191,19 g/mol
MDL Number: MFCD03265451
CAS číslo: 10242-01-0