Tisk…
3-Aminopyridazine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64859.06EA 4570 CZK
H64859.06 H64859.03 H64859.14
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Vzorec: C4H5N3
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529869
CAS číslo: 5469-70-5