4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64887.14EA
16340
CZK
H64887.14
H64887.03
H64887.06
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₉H₁₅NO MW: 273,33 g/mol Bod tání: 129…133 °C (lit.) |
MDL Number:
MFCD00145131 CAS číslo: 4181-05-9 |