Tisk…
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64894.03EA 1210 CZK
H64894.03 H64894.14 H64894.06
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride 98+%
4-Nitrophenylethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₁ClN₂O₂
MW: 202,64 g/mol
Bod tání: 200 °C (lit.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012900
CAS číslo: 29968-78-3
EINECS: 249-980-3