Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H64899.03EA 20080 CZK
H64899.03 H64899.MD
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09754046
CAS číslo: 799557-86-1