5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H64928.03EA
3510
CZK
H64928.03
H64928.06
5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 98%
5-Amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₄F₄N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094267 CAS číslo: 179062-05-6 ADR: 6.1,III |