Tisk…
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H65315.03EA 3090 CZK
H65315.03 H65315.06
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole 98%
1-(1-Boc-piperidino)-4-bromo-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₃H₂₀BrN₃O₂
MW: 330,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09831980
CAS číslo: 877399-50-3