1-tert-Butylpiperazine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H66497.06EA
6870
CZK
H66497.06
H66497.03
1-tert-Butylpiperazine 97%
1-tert-Butylpiperazine
Vzorec:
C₈H₁₈N₂ MW: 142,24 g/mol Bod varu: 85…87 °C (22 mmHg) Bod tání: 32…35 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00049359 CAS číslo: 38216-72-7 UN: 3259 ADR: 8,II |