Tisk…

4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

H66620.14EA 3260 CZK
H66620.14 H66620.22
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline 98%
4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₀N₄
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00973306
CAS číslo: 119192-10-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR