Tisk…
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H66696.14EA 4290 CZK
H66696.14 H66696.06
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 97%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Bod varu: 152…153 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,060
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064114
CAS číslo: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
UN: 2922
ADR: 8,III