Tisk…
Astemizole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J60339.MFEA 5670 CZK
J60339.MF
Astemizole ≥99%
Astemizole
Applications: Selective histamine H1 receptor antagonist
Vzorec: C₂₈H₃₁FN₄O
MW: 458,57 g/mol
Bod tání: 149…150 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153919
CAS číslo: 68844-77-9
EINECS: 272-441-9