L-Cystine dihydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
J62292.14EA
2140
CZK
J62292.14
J62292.22
J62292.30
L-Cystine dihydrochloride 99%
L-Cystine dihydrochloride
Vzorec:
C₆H₁₂N₂O₄S₂·2HCl MW: 313,23 g/mol Bod tání: 228…232 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070399 CAS číslo: 30925-07-6 EINECS: 250-391-9 |