Tisk…
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63245.06EA 4670 CZK
J63245.06 J63245.14
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Applications: An L-type calcium channel blocker
Vzorec: C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl
MW: 450,98 g/mol
Bod tání: 207…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069252
CAS číslo: 33286-22-5
EINECS: 251-443-3