5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L01117.03EA
3680
CZK
L01117.03
L01117.06
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₆H₁₃NO₂ MW: 251,285 g/mol Bod tání: 239…242 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014562 CAS číslo: 6953-22-6 EINECS: 230-134-7 |