5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L05707.03EA
1230
CZK
L05707.03
L05707.14
L05707.06
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride 97%
5-Chlorothiazol-2-amine hydrochloride
Vzorec:
C3H4Cl2N2S MW: 171,05 g/mol Bod tání: 168…172 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039006 CAS číslo: 55506-37-1 EINECS: 259-680-4 |