Tisk…
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
Dodavatel: Thermo Scientific
L10688.14EA 2720 CZK
L10688.14 L10688.06
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucofuranose
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Vzorec: C₉H₁₆O₆
MW: 220,22 g/mol
Bod tání: 159…160 °C
MDL Number: MFCD00063244
CAS číslo: 18549-40-1
EINECS: 242-420-9