Tisk…
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L12709.03EA 1250 CZK
L12709.03 L12709.06
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate 98%
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,2 g/mol
Bod tání: 236…239 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051221
CAS číslo: 207591-86-4
EINECS: 213-446-8