Tisk…
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L14410.MDEA 1240 CZK
L14410.MD L14410.03
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98%
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Vzorec: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Bod varu: 152…153 °C
Hustota: 0,980
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192476
CAS číslo: 7202-43-9
ADR: 3,III