Tisk…
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L16708.06EA 7930 CZK
L16708.06 L16708.03
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Vzorec: C₇F₁₄O
MW: 366,06 g/mol
Bod varu: 72…73 °C
Hustota: 1,661
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042087
CAS číslo: 813-44-5
EINECS: 212-384-9
ADR: 6.1,III