Tisk…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17475.06EA 2590 CZK
L17475.06 L17475.03
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Bod varu: 130 °C (20 mmHg)
Hustota: 0,977
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
MDL Number: MFCD00216581
CAS číslo: 86953-79-9