Tisk…
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17508.03EA 3570 CZK
L17508.03 L17508.MD
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 97%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Bod tání: 185…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049347
CAS číslo: 4771-49-7