1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L17765.18EA
6560
CZK
L17765.18
L17765.09
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-glucurono-6,3-lactone ≥98%
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucurono-6,3-lactone
Vzorec:
C₉H₁₂O₆ MW: 216,19 g/mol Bod tání: 119…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061641 CAS číslo: 20513-98-8 |