Tisk…
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L18531.06EA 2060 CZK
L18531.06 L18531.03
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid 97%
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,3 g/mol
Bod tání: ∼ 193 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037428
CAS číslo: 66493-39-8