Tisk…
Bis(neopentyl glycolato)diboron 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L18675.MDEA 800 CZK
L18675.MD L18675.03 L18675.06
Bis(neopentyl glycolato)diboron 97%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Vzorec: C₁₀H₂₀B₂O₄
MW: 225,89 g/mol
Bod tání: 170…178 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093062
CAS číslo: 201733-56-4