Tisk…
Boc-cycloleucine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19483.03EA 1480 CZK
L19483.03 L19483.06
Boc-cycloleucine 98%
Boc-cycloleucine
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076126
CAS číslo: 35264-09-6
EINECS: 000-000-0