Tisk…
Boc-Aib-OH ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19484.06EA 978 CZK
L19484.06 L19484.03
Boc-Aib-OH ≥98%
Boc-Aib-OH
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24
Bod tání: 118…121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042973
CAS číslo: 30992-29-1
EINECS: 250-421-0