Tisk…
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L20263.03EA 2270 CZK
L20263.03 L20263.06
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 97% (dry weight)
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Vzorec: C₉H₈O₃·xH₂O
MW: 164,16 g/mol (anhy)
Bod varu: 95…98 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664093
CAS číslo: 32025-65-3