Tisk…
3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L20279.06EA 8240 CZK
L20279.06 L20279.03
3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate 98% (dry weight)
3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄ xH₂O
MW: 194,19 g/mol (anhy)
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800598
CAS číslo: 163428-90-8
EINECS: 000-000-0