Tisk…
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
H62720.06EA 7890 CZK
H62720.06 H62720.03
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
4-Fluoro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BFNO₄
MW: 267,06 g/mol
Bod tání: 64…65 °C
MDL Number: MFCD12026073
CAS číslo: 939968-60-2