Polyethylene glycol 8,000 NF
Dodavatel: Spectrum Chemical
SPCMPO131-2.5KGEA
9130
CZK
SPCMPO131-2.5KG
SPCMPO131-500GM
SPCMPO131-12KG
Polyethylene glycol 8,000 NF
Polyethylene glycol 8,000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 8000 g/mol Bod varu: 250 °C (1013 hPa) Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01779615 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 12,07729 |