Tisk…
Hledali jste: Pufry hybridizační
20  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (0973-50ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Hybridisation cocktail offering blocking and hybridisation for optimised complimentary base pairing of DNA and RNA in Southern blot, Northern blot, do...
Měrná jednotka: 1 * 50 mL
Katalogové číslo: (0804-4L)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
Měrná jednotka: 1 * 4 L
Katalogové číslo: (ROCKMB-045)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Saline-sodium citrate (SSC) buffer is most commonly used as a buffer for the hybridisation process and washing in experiments where spcies of nucleic ...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (R020)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Měrná jednotka: 1 * 4 L
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: The hybridisation buffers like Church & Gilbert’s, Denhardt solution, hybridisation denaturing solution, hybridisation neutralising solution, SSC, SSP...
Katalogové číslo: (ROCKMB-044)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: 20X SSPE buffer (3,0 M sodium chloride, 0,2 M sodium hydrogen phosphate, 0,02 M EDTA, pH 7,4) - DEPC treated.
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (R019)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (786-023)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (PIER37549)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: North2South™ hybridisation buffer is an aqueous buffer which is used with the North2South™ chemiluminescent detection kit.
Měrná jednotka: 1 * 125 mL
Katalogové číslo: (ICNA11RIST2050)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: SSC buffer used in electrophoresis and in sedimentation studies of DNA-histone aggregates. SSC is used as a hybridisation buffer in immunoblotting and...
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
Katalogové číslo: (733-1638)
Dodavatel: LONZA
Popis: AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (733-1635)
Dodavatel: LONZA
Popis: Hybridisation Buffer, SSC buffer solution 20X concentrate (saline-sodium citrate)
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (MDTC46-020-CM)
Dodavatel: Corning
Popis: 20X Saline-Sodium Citrate (SSC) buffer is used in both nucleic acid hybridization and blot transfer procedures
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Katalogové číslo: (MDTC46-021-CM)
Dodavatel: Corning
Popis: 20X Saline-Sodium-Phosphate-EDTA (SSPE) buffer has applications in nucleic acid hybridization and other molecular biology work.
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Hyb-LINK™ is a high performance formamide-free hybridisation buffer solution for Northern, Southern and Dot Blots, which increases sensitivity of rand...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom