Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "pufry-lyzacni"
https://cz-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (J619-500ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   NP-40 Lysis Buffer is manufactured from Nonidet P-40 Substitute.
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
Katalogové číslo: (M334-100ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Detergent-free buffer for isolation of proteins from tissue culture cells. Cell lysis and the subsequent isolation of the crude cytoplasmic fraction c...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Katalogové číslo: (N653-100ML)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Lysis buffer for cultured mammalian cells containing SDS and deoxycholate for solubilisation of proteins from cytoplasm, membranes, and nuclei. Compat...
Měrná jednotka:  1 * 100 ml
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Popis:   Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   E. COLI LYSIS BUFFER 1 * 250 ml
BL
Katalogové číslo: (J62809.AK)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   HEPES LYSIS BUFFER W/TRITONR X-100 (2X) 1 * 250 ml
Měrná jednotka:  1 * 250 ml
BL
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   TRITONR X-100 LYSIS BUFFER W/GLYCEROL ( 1 * 250 ml
Měrná jednotka:  1 * 250 ml
BL
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   LYSIS BUFFER, 0.5% TWEEN 20, PH 8.0 1 * 500 ml
Měrná jednotka:  1 * 500 ml
BL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 52
  1  2  3  4  5  6  7  Další