Tisk…
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hledali jste: Pufry promývací
52  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Wash buffers ideal for use in applications such as Western blotting and ELISA. Prevents high background by effectively removing unbound reagents.
Katalogové číslo: (444037E)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Irradiated solution, pH 7,2, for washing blots.
Měrná jednotka: 1 * 10 L
Katalogové číslo: (437117K)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Ozářený koncentrát PBS, vhodný pro použití při promývání buněk po naředění.
Měrná jednotka: 1 * 10 L
Katalogové číslo: (K875-500ML)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: PBS Tween® 20 blot wash buffer is a 20X concentration with 1% Tween® 20.
Měrná jednotka: 1 * 500 mL
Katalogové číslo: (E715-1L)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0,05% Tween® 20, pH 7,5 is a ready-to-use 1× concentration.
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (J373-4L)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Washing buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Měrná jednotka: 1 * 4 L
Katalogové číslo: (444057Y)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Irradiated solution for use in washing cells.
Měrná jednotka: 1 * 10 L
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: 10X PBS (Phosphate Buffered Saline) is a 10 fold concentrated, sterile, pH adjusted blend of phosphate buffer and saline solution, which when diluted...
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Phosphate buffered and Tris buffered saline are suitable for multiple applications including biological diluent buffer for antibodies or other biologi...
Katalogové číslo: (A9162.0100)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: Tablets for preparation of 100 ml phosphate buffered saline (PBS).
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: Premixed buffer powders that simply require adding water to generate a ready-to-use buffer.
Dodavatel: Cayman Chemical
Popis: 250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Katalogové číslo: (ROCKMB-013)
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
Popis: Tween Tris buffered saline is suitable for multiple applications including biological diluent buffer for antibodies or other biologics. Also may be us...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Katalogové číslo: (A9177.0100)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Popis: PBS Tablets for preparation of 200 ml phosphate buffered saline (PBS). Composition of 140 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride and 10 mM phos...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom